Documenti fondamentali
60778
Supelco
Gel di silice su lamine di Al per TLC
silica gel 60 matrix, with fluorescent indicator 254 nm
Sinonimo/i:
Gel di silice per carte da TLC
Scegli un formato
25 EA
CHF 215.00
CHF 215.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
CHF 215.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Lungh. × largh.:
20 cm × 20 cm
Spessore strato:
200 μm
Caratteristiche:
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Dimensione pori:
60 Å medium pore diameter
CHF 215.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Materiali
aluminum support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Qualità
with fluorescent indicator 254 nm
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
same as 1.05554 (manufactured at Merck KGaA, Darmstadt, Germany)
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
200 μm
Dimensione particelle
8.0-12.0 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Descrizione generale
Questo prodotto è una versione OEM del prodotto 1.05554 che è di nostra produzione.
Il gel di silice è una rete tridimensionale rigida di silice colloidale.[1] Viene usato esclusivamente come materiale di supporto per i centri attivi di titanio(III) nei catalizzatori Ziegler-Natta. Il gel di silice può essere sottoposto a frammentazione controllata dando luogo a particelle polimeriche uniformi caratterizzate da una distribuzione ristretta delle loro dimensioni e da un′alta densità apparente.[2] Il gel di silice è ampiamente usato come fase stazionaria per la TLC. Per far aderire stabilmente il gel di silice alle lastre per TLC generalmente si usa il gesso di Parigi come agente legante. Il gel di silice viene applicato come adsorbente anche ai fogli di alluminio.[3]
Applicazioni
Gel di silice su fogli di alluminio per TLC può essere usato per eseguire la cromatografia su strato sottile.
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rhea C Garcellano et al.
Journal of natural products, 82(3), 440-448 (2018-10-09)
A series of Wrightia hanleyi extracts was screened for activity against Mycobacterium tuberculosis H37Rv. One active fraction contained a compound that initially appeared to be either the isoflavonoid wrightiadione or the alkaloid tryptanthrin, both of which have been previously reported
Svetlana V Harbaugh et al.
Methods (San Diego, Calif.), 143, 77-89 (2018-05-21)
Synthetic riboswitches are engineered to regulate gene expression in response to a variety of non-endogenous small molecules, and a challenge to select this engineered response requires robust screening tools. A new synthetic riboswitch can be created by linking an in
Joseph C. Touchstone
Practice of Thin Layer Chromatography (1992)
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)