M7133
4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt
sulfatase substrate
Sinonimo/i:
Potassium 4-methylumbelliferyl sulfate
Scegli un formato
CHF 176.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 176.00
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
water: 5 mg/mL, clear, colorless
Fluorescenza
λex 334 nm; λem 370 nm (pH 10.4)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction products)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K+].CC1=CC(=O)Oc2cc(OS([O-])(=O)=O)ccc12
InChI
1S/C10H8O6S.K/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14;/h2-5H,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
CSOCSPXOODWGLJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Drug conjugate analysis and the enzymatic hydrolysis of glucuronides