28-5800
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
JIS special grade, ≥99.0
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.0
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
105-110 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1