T4885
Acido tricloroacetico
≥99.0% (titration)
Sinonimo/i:
TCA
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
<1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 51 °C)
Saggio
≥99.0% (titration)
Indice di rifrazione
n20/D 1.62 (lit.)
P. eboll.
196 °C (lit.)
Punto di fusione
54-58 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 g/10 mL
Densità
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- β-enaminones via condensation reaction of 1,3-dicarbonyl compounds and amines.
- 6-amino-3-methyl-1,4-diphenyl-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile derivatives via four-component condensation reaction of ethyl acetoacetate, phenylhydrazine, malononitrile, and aromatic aldehydes.
- Tetrahydrobenzo[a]xanthen-11-ones by three-component reaction of aldehydes, 2-naphthol and dimedone.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?