21-1620
Acido nitrico
SAJ first grade, 69-70%, density: 1.42
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
69-70%
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
P. eboll.
120.5 °C (lit.)
Densità
1.42
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1