M29908
Methyl benzoate
99%
Sinonimo/i:
Methyl benzenecarboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.68 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. ebollizione
198-199 °C (lit.)
Punto di fusione
−12 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 2.1 g/L at 20 °C
Densità
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Selective synthesis of benzaldehyde using supported manganese oxide catalysts.;
- Preparation of benzophenone derivatives by reacting with aryl compounds via Friedel-Crafts acylation.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?