09-1710
2-metossietanolo
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Etere monometilico di etilenglicole, Glicole metilico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
2.62 (vs air)
Tensione di vapore
6.17 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
548 °F
Limite di esplosione
24.5 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
P. eboll.
124-125 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Densità
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Immune system, thymus
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup