27815
Brilliant Blue G
250, for microscopy
Sinonimo/i:
Acid blue 90, Coomassie Brilliant Blue G
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3C)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=CC(\C=C5C)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H2,51,52,53,54,55,56);/q;+1/p-1
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
WGK 3