Documenti fondamentali
JKP12001
Sigma-Aldrich
mPEG6K
average Mn 6,000, OH
Sinonimo/i:
Methoxy-PEG6-Hydroxyl, Polyethylene glycol
Scegli un formato
1 G
CHF 226.00
CHF 226.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 226.00
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)6H
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 226.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
mPEG6-OH,
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]OCCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)