05-5850
Copper(II) chloride dihydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: copper
Disponibilità
available only in Japan
pH
3.0-3.8
Punto di fusione
100 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3