05-0860
Calcium nitrate tetrahydrate
JIS special grade, ≥98.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥98.5%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
5.5-7.0
Punto di fusione
44 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges