790443
TCO-PEG3-maleimide
Sinonimo/i:
trans-Cyclooctene-maleimide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Gruppo funzionale
maleimide
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)OC2CCC/C=C/CC2
InChI
1S/C26H41N3O8/c30-23(12-15-29-24(31)10-11-25(29)32)27-13-6-16-34-18-20-36-21-19-35-17-7-14-28-26(33)37-22-8-4-2-1-3-5-9-22/h1-2,10-11,22H,3-9,12-21H2,(H,27,30)(H,28,33)/b2-1+
BJZRPWAVCDJCTC-OWOJBTEDSA-N
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3