Vai a
COLLA-RO
Roche
Collagenasi A
from Clostridium histolyticum
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 138.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 506.00
2.5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1270.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
Numero CE:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
>0.15 U/mg lyophilizate (Collagenase activity)
Biological source:
Clostridium histolyticum
Concentration:
1 mg/mL (0.1%, w/v)
CHF 138.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
specific activity
>0.15 U/mg lyophilizate (Collagenase activity)
packaging
pkg of 100 mg (10103578001), pkg of 2.5 g (11088793001), pkg of 500 mg (10103586001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
1 mg/mL (0.1%, w/v)
color
brown
optimum pH
6.0-8.0
solubility
water: soluble
suitability
suitable for PCR
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
Clostripain 9.489 U/mg, Proteases 6.067 U/mg (Azocoll ), Trypsin 0.144 U/mg (with BAEE)
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Clostridium histolyticum ... COLA_1(1668506084)
General description
La collagenasi è una proteasi che scinde la proteina a tripla elica chiamata collagene.[1] Il Clostridium histolyticum produce sei tipi di collagenasi: α, β, γ, δ, ε e λ. Esse agiscono sul tessuto connettivo e mostrano più reattività con la gelatina che con il collagene.[2] La collagenasi da Clostridium histolyticum ha un′attività molto forte e digerisce il collagene da entrambe le estremità, a temperature fino a 4-10 °C.[3]
Application
La collagenasi ottenuta da Clostridium histolyticum trova ampia diffusione per le seguenti applicazioni:
  • per la disgregazione di vari tipi di tessuto (per esempio, polmonare, cardiaco, muscolare, osseo, adiposo, epatico, renale, cartilagineo, delle ghiandole mammarie, placentare, dei vasi sanguigni, cerebrale, tumorale, del cordone ombelicale)
  • per la preparazione di sospensioni monocellulari per implementare sistemi di colture cellulari primarie.[4] Quando resa e vitalità sono importanti è consigliabile ricorrere alla collagenasi A.[5][6]
  • per la preparazione di cellule da molti tipi di tessuto, come epatociti, adipociti, isole pancreatiche, cellule epiteliali, cellule muscolari e cellule endoteliali, ecc. Tuttavia, l′idoneità di ogni lotto di enzima per la disgregazione di un particolare tessuto deve essere determinata empiricamente.[7][8]
Biochem/physiol Actions
La collagenasi degrada il collagene nativo. Clostripaina, enzimi simili alla tripsina e proteasi neutre degradano anche altre proteine,
Attività enzimatica:
Attività della collagenasi: >0,15 U/mg (secondo Wünsch) (+25 °C, 4-fenil-azobenzil-ossicarbonil-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg come substrato)
Attività enzimatiche di contaminazione: tripsina, clostripaina e attività proteolitica neutrale.
La collagenasi A ha un rapporto equilibrato di attività enzimatiche.
Preparation Note
Attivatore: Ca2+
Inibitori:
Inibitori della collagenasi: EDTA, EGTA, Cis, His, DTT, 2-mercaptoetanolo
La collagenasi non è inibita dal siero.
Inibitori della clostripaina: TLCK
Inibitori della tripsina: aprotinina, inibitore di tripsina (albume di uovo, soia), siero
Concentrazione di lavoro: da 0,5 a 2,5 mg/mL
Condizioni di stoccaggio (soluzione di lavoro): da -15 a -25 °C
Roche raccomanda di ricostituire solo la quantità di liofilizzato necessaria per l′uso immediato. La soluzione ricostituita può essere conservata tra -15 e -25 °C per una settimana al massimo. Si raccomanda di evitare cicli ripetuti di congelamento/scongelamento perché l′attività diminuisce dopo la ricostituzione.
Ricostituzione in qualsiasi soluzione salina bilanciata (per es., HBSS)
Tenere il contenitore ben chiuso in luogo asciutto e ben ventilato.
Other Notes
Contenuto
Liofilizzato, non sterile
Definizione di unità: l′attività della collagenasi Roche è stimata in unità di Wünsch (1 μmole di prodotto formato per minuto a +25 °C con substrato di Wünsch).
Spesso le attività delle collagenasi sono espresse in unità di Mandl (1 μmole di leucina liberata dal collagene in 5 ore a +37 °C).
Purtroppo non esiste un fattore di conversione affidabile fra le due unità, perché l′unità di Mandl dipende in parte dalla concentrazione delle proteasi contaminanti nella preparazione della collagenasi e questa è una variabile indefinibile. L′attività specifica di una preparazione di collagenasi più pura sarebbe in realtà minore rispetto a quella di una preparazione grezza se espressa in unità di Mandl. Le preparazioni da Clostridium in genere mostrano fattori di conversione di circa 1:1800 (ad es, un particolare lotto di collagenasi da Clostridium conteneva circa 0,15 U/mg secondo Wünsch e 250 U/mg secondo Mandl).
Esclusivamente per ricerche life science. Non usare in procedure diagnostiche.
Disclaimer
Shipping conditions may vary
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C0130COLLDISP-ROC9697
Collagenasi A from Clostridium histolyticum
Roche
COLLA-RO
Collagenasi A
Collagenasi for general use, Type I, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C0130
Collagenasi
Collagenasi lyophilized powder (from 0.2 μm filtered solution), suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
C9697
Collagenasi
specific activity
>0.15 U/mg lyophilizate (Collagenase activity)
specific activity
≥125 CDU/mg solid
specific activity
>0.8 U/mg lyophilizate, pH 7.5, 37 °C (casein as substrate, Dispase)
specific activity
≥800 units/mg solid
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
-
biological source
enzyme from Bacillus polymyxa ( Dispase ), enzyme from bacterial ( Collagenase from Vibrio alginolyticus)
biological source
Clostridium histolyticum
Gene Information
Clostridium histolyticum ... COLA_1(1668506084)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
application(s)
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
-
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
-
concentration
1 mg/mL (0.1%, w/v)
concentration
-
concentration
1 mg/mL (Collagenase: 0.1U/mL, Dispase: 0.8U/mL)
concentration
1 mg/mL
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
lyophilized powder (from 0.2 μm filtered solution)
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)