TOX1
In Vitro Toxicology Assay Kit, MTT based
Sinonimo/i:
mitochondrial activity assay
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
kit sufficient for 1,000 tests
Confezionamento
pkg of 1 kit
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
λmax
570 nm
applicazioni
cell analysis
detection
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C
I clienti hanno visto anche
Articoli
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
Saggi basati su cellule per valutare la proliferazione cellulare (BrdU, MTT, WST1), la vitalità cellulare e la citotossicità nel campo della ricerca oncologica, neuroscientifica e delle cellule staminali.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.