BCIPP-RO
Roche
5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato
99% (HPLC), powder, solubility: in DMF, soluble
Sinonimo/i:
BCIP®, X-fosfato
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate, 4-toluidine salt
Livello qualitativo
Saggio
99% (HPLC)
Forma fisica
powder
PM
Mr 326.44 (BCIP)
Mr 433.6 (BCIP toluidine salt)
Confezionamento
pkg of 1 g (11585002001)
pkg of 250 mg (10760994001)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Solubilità
DMF: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
BCIP viene fornito in due forme saline: il sale disodico che è solubile in acqua e la p-toluidina che è solubile nella dimetilformamide. Queste forme saline possono essere usate per preparare una soluzione madre che, combinata con NBT e un tampone di reazione, forma una soluzione substrato per la fosfatasi alcalina. Se incubato con fosfatasi alcalina, questo sistema di substrato produce un NBT diformazano insolubile facilmente osservabile grazie al colore viola. Per maggiore comodità, si fornisce una miscela di BCIP ed NBT sotto forma di compressa facile da dissolvere o di liquido pronto per l′uso.
Qualità
Substrati
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C