11796895001
Roche
DIG Easy Hyb™ Granules
powder, suitable for hybridization
Sinonimo/i:
DIG system
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for
Livello qualitativo
Stato
powder
impiego
sufficient for 6 x 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Roche
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
hybridization: suitable
Colore
white
pH
7,0
Solubilità
water: soluble
Compatibilità
suitable for nucleic acid hybridization
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
20-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- DIG Easy Hyb™ is a convenient ready-to-use hybridization buffer, saving time and effort.
- DIG Easy Hyb aligns with the principles of Green Chemistry by offering a greener alternative for hybridization buffers.
Nota sulla preparazione
Note: For applications with Northern blots, DIG Easy Hyb Granules must be dissolved under RNase-free conditions.
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
DIG Easy Hyb™ Granules Protocol & Troubleshooting