11666681001
Roche
Buffers in a Box, Premixed SSC Buffer, 20x
pH 7.0, pkg of 4 L, solution
Sinonimo/i:
SSC buffer
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
Confezionamento
pkg of 4 L
Produttore/marchio commerciale
Roche
pH
7.0
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
20-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a wash buffer in in situ hybridization to determine the expression of miRNAs in paraffin-embedded tissue specimens
- as a wash buffer in single-molecule fluorescent in situ hybridization (smFISH) protocol using U2-OS cells and primary neuronal cultures
- as a component of rolling-circle amplification (RCA) hybridization buffer for use in fluorescent in situ sequencing (FISSEQ) of RNA for gene expression profiling in intact cells and tissue samples
Caratteristiche e vantaggi
- Stable 20x solution of saline sodium citrate (SSC) purified by filtration using a 0.2 μm pore size membrane
- resistant to enzymatic and nonenzymatic degradation
- free from nuclease or protease activity
- can store at room temperature
Risultati analitici
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?