Vai a
P7306
Polyethylene glycol/ dimethyl sulfoxide solution
Hybri-Max™, average mol wt 1,450, 50 % (w/v), 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Sinonimo/i:
PEG/DMSO Solution, Polyethylene Glycol Solution, Solution of PEG and DMSO
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 x 5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 98.80
Informazioni su questo articolo
MDL number:
UNSPSC Code:
12161902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32040503
CHF 98.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Hybri-Max™
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
average mol wt 1,450
concentration
50 % (w/v)
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Application
PEG is used as a fusogen to obtain hybridomas for monoclonal antibody production. Induces cell hybridization.
Recommended for use in a normal fusion protocol requiring 50% PEG and 10% DMSO.
Packaging
Packaged in sealed ampules under nitrogen.
Preparation Note
Solution is ready-to-use. If a less concentrated solution is desired, dilute with sterile DPBS without calcium (D5773). Some precipitate may appear after being exposed to cooler, but should disappear as the solution warms. Solution may be frozen if desired but should first be aliquotted to avoid repeated freeze/thaw cycles.
Other Notes
Contains 50% (w/v) polyethylene glycol (Av. Mol. Wt. 1450) and 10% DMSO (v/v) in DPBS without Calcium.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)