10783641001
Roche
Poli(etilenglicole)
Mr ~1500, pkg of 10 × 4 mL, solution
Sinonimo/i:
PEG
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
PM
Mr ~1500
Confezionamento
pkg of 10 × 4 mL
Produttore/marchio commerciale
Roche
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.