Vai a
O9504
Oxaloacetic acid
powder, suitable for hybridoma
Sinonimo/i:
2-Oxosuccinic acid, Ketosuccinic acid, Oxalacetic acid, Oxobutanedioic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 366.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOOCCH2COCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.07
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-329-8
Beilstein/REAXYS Number:
1705475
MDL number:
CHF 366.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Application
Use as a TCA (Krebs cycle) intermediate supplement in hybridoma cell culture applications. Enhances hybridoma growth and productivity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
O4126O7753P3662
Sodium pyruvate Hybri-Max™, powder, suitable for hybridoma
Sigma-Aldrich
P3662
Sodium pyruvate
description
powder, suitable for hybridoma
description
≥97% (HPLC)
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97% (HPLC)
description
Hybri-Max™, powder, suitable for hybridoma
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99%
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxaloacetic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)