10745731001
Roche
β-Galactosidase
EIA grade
Sinonimo/i:
β galactosidase, β-galactosidase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Escherichia coli
Livello qualitativo
Saggio
(single peak, HPLC)
Forma fisica
lyophilized
Attività specifica
750-950 U/mg
PM
540.000 kDa
Confezionamento
pkg of 25 mg (approx. 100 mg lyophilizate)
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
enzyme immunoassay: suitable
Colore
white
pH
7.3-7.7
Solubilità
water: 20 mg/mL
λmax
405
Compatibilità
suitable for immunoassay
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
life science and biopharma
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Informazioni sul gene
Escherichia coli ... lacZ(945006)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Sequenza
The non-denatured, enzymatically-active preparation contains > 12 SH groups per molecule which are not involved in disulfide bridges and are freely accessible to coupling reagents in aqueous media (as assayed with Ellman′s reagent at +37 °C, acc. to Habeeb, 1972).
Absence of Enzyme Aggregates
The preparation contains < 3% dimers (HPLC, area %) and essentially no higher oligomers.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash