The enzyme does not have any tag attached to it.
345806-M
β1,4-Galactosidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli
Sinonimo/i:
β1,4-Galactosidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli, β1,4-D-Galactoside Galactohydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥1.5 units/mL
≥6 units/mg protein
Confezionamento
pkg of 50 mIU
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Attività estranea
N-acetylglucosaminidase, α-galactosidase, α-mannosidase, neuraminidases, proteases, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Altre note
Prime, S., et al. 1996. J. Chromatogr. A. 720, 263.
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
-
Could you please confirm whether the protein sequence is tagged with a His-tag or another tag?
1 answer-