10220647001
Roche
GTP-γ-S
Tetralithium salt
Sinonimo/i:
GTP-γ-S, GTP
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
C10H12N5O13P3SLi4
Livello qualitativo
Saggio
87% (HPLC)
Forma fisica
solid
PM
Mr 539.2 (GTP-γ-S)
Mr 563.0 (GTP-γ-S-Li4)
Composizione
GDP, ≤12% HPLC
GMP, ≤1% HPLC
GTP, ≤2% HPLC
Confezionamento
pkg of 10 mg
Produttore/marchio commerciale
Roche
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Concentrazione
97%
tecniche
activity assay: suitable
Colore
white
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in G-Protein activation assay to assess the functionality of protease-activated receptor 4 (PAR4)
- in fluorimetric guanine nucleotide exchange assay of G protein alpha subunits (Gα)
- to monitor the Rac family small guanosine triphosphatase (GTPase) 2 (Rac2)-stimulated activity of phospholipase Cγ2 mutants
Azioni biochim/fisiol
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Conditions:
- approx. 10 mg/ml double-dist. water
- dilution: 9.8 ml double-dist. water + 0.2 ml sample.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash