Documenti
ZFC0NDCA1
Milli-Q
Cella conduttimetrica per acqua d'alimentazione
For use with Milli-Q® IQ 7000, To monitor the ionic quality of feed water
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Caratteristiche
measures the conductivity of water
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
Compatibilità
for use with Milli-Q® IQ 7000
Descrizione generale
La cella conduttimetrica per acqua d'alimentazione è un accessorio del sistema che aziona un allarme nel caso in cui il contenuto ionico dell′acqua di alimentazione sia fuori dai parametri previsti dalle specifiche. È così possibile evitare l′esaurimento prematuro delle cartucce di purificazione finale IPAK Meta® e IPAK Quanta®.
Applicazioni
La cella conduttimetrica per acqua d'alimentazione viene usata per misurare la conducibilità dell'acqua d'alimentazione del sistema Milli-Q® EQ 7000.
Note legali
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany