Documenti
XX0628
Supelco
Hydrochloric acid
c(HCL) = 6.0 mol/l (6.0 N)
Sinonimo/i:
Cloruro di idrogeno
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
47131831
product name
Acido cloridrico, 6N, traceable to NIST
agenzia
traceable to NIST
Livello qualitativo
pH
<1 (20 °C in H2O)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
6N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2