258148
Acido cloridrico
37%, ACS reagent
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acido cloridrico, ACS reagent, 37%
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
Densità del vapore
1.3 (vs air)
Tensione di vapore
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Saggio
36.5-38.0% (ACS specification)
37%
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤1 ppm free chlorine
Residuo alla calcinazione
≤5 ppm
Colore
APHA: ≤10, free from suspended matter or sediment
pH
<1
P. eboll.
>100 °C (lit.)
Densità
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
sulfite (SO32-): ≤1 ppm
Cationi in tracce
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
NH4+: ≤3 ppm
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Monoclorurazione ossidativa altamente selettiva per la sintesi di intermedi organici: 2-clorotoluene, 2-cloroanilina, 2-clorofenolo e 2-cloro-4-metilfenolo.
Una pratica alogenazione di composti carbonilici αβinsaturi con OSSONE® e acido idroalico (HBr, HCl)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.