Documenti
4.80592
SAFC
Acido cloridrico al 10%
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,JP,NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido cloridrico, Soluzione di acido cloridrico, Cloruro di idrogeno
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
agenzia
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
P. eboll.
102 °C
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Analisi (alcalimetria):
9,5 - 10,0 %
: 10,0 - 10,5 % (massa/volume)
Identificazione: conforme
Colore: ≤ 10 Hazen
Aspetto: conforme
Bromuri o ioduri: conforme
Bromo o cloro libero: conforme
Cloro libero (Cl): ≤ 0,0001
Solfati (SO₄): ≤ 0,0005 %
Solfiti (SO3): ≤ 0,001%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0001 %
As (arsenico): ≤ 0,000015 %
Hg (mercurio): ≤ 0,0000010 %
Solventi residui (ICH Q3C): ...esclusi sulla base del processo produttivo
Residuo all′evaporazione: ≤ 0,01
Residuo alla calcinazione (come SO₄): ≤ 0,008 %
Endotossine: ≤ 2,5 U.I./mL
Numero di lotto (materiale grezzo):
Filtrato con 0,2 µm
Prodotto da acido cloridrico fumante al 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF e acqua purificata secondo PhEur, JP.
Le specifiche per le impurezze elementali sono state stabilite considerando ICH Q3D (Linee guida per le Impurezze Elementali). È improbabile che elementi della Classe 1-3 siano presenti al di sopra del limite previsto dall′opzione 1 dell′ICH Q3D, se non specificato e indicato(*).
Conforme a Ph Eur, JP, NF
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Idrossido di sodio for analysis EMSURE&#174;
Supelco
1.05588
Idrossido di sodio
Acido cloridrico fuming, 37%, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP
SAFC
1.00314
Acido cloridrico
Sodio idrossido pellets, EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP
SAFC
1.37020
Sodio idrossido
Acido cloridrico 32% EMPLURA&#174;
Supelco
1.00313
Acido cloridrico
1-Indanone ReagentPlus&#174;, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
I2304
1-Indanone