Merck
84429
Hydrochloric acid
for amino acid analysis, ~6 M in H2O
Sinonimo/i:
Cloruro di idrogeno
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352301
EC Number:
231-595-7
MDL number:
Concentration:
5900-6100 mmol/L (alkalimetric), ~6 M in H2O
Form:
liquid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acido cloridrico, for amino acid analysis, ~6 M in H2O
vapor pressure
190 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
form
liquid
quality
ampule
analyte chemical class(es)
amino acids
concentration
5900-6100 mmol/L (alkalimetric), ~6 M in H2O
pH
<1
bp
100 °C (lit.)
solubility
water: miscible
density
1.050-1.150 g/cm3
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
The Product is 6M solution of hydrochloric acid in water. Hydrochloric acid is a strong mineral acid. It participates in the synthesis of alloxan (hexahydropyrimidine-2,4,5,6-tetrone) and hydrated aluminum chloride.
Application
Hydrochloric acid may be used in the following studies:
  • Preparation of orcinolhydrochloric acid (Bial′s reagent), which is useful for the quantitative determination of sialic acids.
  • Hydrolytic decomposition of chitin.
  • Preparation of ammonium chloride.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido cloridrico
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)