Documenti fondamentali
GERPN2232
Sistema Western blot ECL Prime
Cytiva RPN2232
Sinonimo/i:
About This Item
Codice UNSPSC:
41105332
NACRES:
NA.32
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Cytiva RPN2232
Colore
Detection reagent 1: Colorless Detection reagent 2: Colorless
Categorie correlate
Descrizione generale
Amersham ECL Prime è un reagente altamente sensibile, caratterizzato da un′emissione stabile del segnale. Consente esposizioni ripetute e semplifica la processazione di diversi blot nello stesso esperimento. L′elevata intensità dei segnali emessi permette di rilevare le proteine utilizzando anticorpi primari e secondari molto diluiti, con un basso background e un minore consumo di reagenti.
Amersham ECL Prime consolida e amplia i vantaggi di Amersham ECL Plus e Amersham ECL Advance, offrendo un sistema di rilevamento sensibile, stabile e quantitativamente preciso in un ampio range dinamico di livelli proteici, con un consumo ridotto di costosi reagenti anticorpali.
Applicazioni
Tecnica Western blot sensibile quantitativa o di conferma
Caratteristiche e vantaggi
  • L′elevata sensibilità e intensità del segnale permette di utilizzare anticorpi primari e secondari molto diluiti, senza alcuna riduzione della sensibilità.
  • Il segnale stabile consente molteplici esposizioni e rende il reagente idoneo a grandi serie sperimentali, con una comoda tempistica di manipolazione tra la fine dell′esperimento e il rilevamento.
  • Ottimizzato per l′imaging con la serie ImageQuant LAS (imaging basato su CCD) e compatibile con Amersham Hyperfilm.
  • Compatibile con i marcatori di peso molecolare Rainbow e i marcatori per Western blot Amersham ECL DualVue.
  • Ottimizzato per l′uso con le membrane Amersham Hybond-P (PVDF) e compatibile con le membrane Amersham Hybond-ECL (in nitrocellulosa).
  • Si consiglia la membrana Hybond-P o Hybond ECL.
Componenti
I seguenti componenti sono inclusi nel kit di reagenti per rilevamento Amersham ECL Prime.
  • RPN2232 Soluzione A: soluzione di luminol, 50 ml Soluzione B: soluzione di perossido, 50 ml sufficienti per una membrana da 1000 cm2
Stoccaggio e stabilità
Si avvisa che questo prodotto può essere spedito 90 giorni prima della data di scadenza. Per maggiori informazioni per la data di scadenza dello specifico batch, siete pregati di contattare il servizio tecnico
Risultati analitici
Per visionare il certificato di analisi di questo prodotto, visitate www.cytiva.com.
Altre note
Colore:
reagente di rilevamento 1: incolore
reagente di rilevamento 2: incolore
Sensibilità: ~1 pg
Note legali
ECL Prime
Questo prodotto (o le sue parti) è prodotto e commercializzato ai sensi della licenza di Cyanagen Srl ed è coperto dal brevetto USA 7,855,287, dal brevetto USA 7,803,573 e dalla domanda di brevetto italiano numero TO2010A000580, oltre ad altri brevetti equivalenti concessi o richiesti in altri paesi.
Amersham is a trademark of Cytiva
ECL is a trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cody J Warren et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(23), 11460-11469 (2019-05-23)
Pandemic HIV-1 (group M) emerged following the cross-species transmission of a simian immunodeficiency virus from chimpanzees (SIVcpz) to humans. Primate lentiviruses (HIV/SIV) require the T cell receptor CD4 to enter into target cells. By surveying the sequence and function of
Yana van der Weegen et al.
Nature communications, 11(1), 2104-2104 (2020-05-02)
The response to DNA damage-stalled RNA polymerase II (RNAPIIo) involves the assembly of the transcription-coupled repair (TCR) complex on actively transcribed strands. The function of the TCR proteins CSB, CSA and UVSSA and the manner in which the core DNA
Articoli
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protocolli
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from Cytiva.
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.