Documenti fondamentali
SLFGN25VS
Millipore
Filtri di ventilazione con ago Millex (sterili)
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, PTFE membrane, hydrophobic, medical device
Sinonimo/i:
Millex-25 0.2 µm Hydrophobic Vent Filter Unit
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PTFE membrane
PVC housing
stainless steel needle
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
CE compliant
hydrophobic
medical device
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
2 bar max. inlet pressure (29 psi)
45 °C max. temp.
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
4 cm2
housing diam.
28 mm
inlet to outlet H
61 mm , including needle
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
outlet needle
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri di ventilazione Millex con ago (sterili) sono dispositivi medici destinati alla filtrazione dei gas ai fini della ventilazione di dispositivi medici e della preparazione di miscele nelle farmacie.
Applicazioni
Ventilazione sterile di flaconcini e bottiglie fino a2 L.
Caratteristiche e vantaggi
  • Monouso, apirogeno e atossico
  • μ™
  • Costituito da una membrana idrofoba Fluoropore™con pori da 0,2 μm sigillato in un contenitore di polivinilcloruro (PVC)
  • Le soluzioni acquose sono bloccate dalla filtrazione attraverso la membrana idrofoba del dispositivo
  • Compatibile con la maggior parte delle soluzioni gassose
  • Dotato di marchio CE
Altre note
Questi dispositivi sono destinati esclusivamente all′impiego da parte di personale medico e/o di laboratorio qualificato.
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany