Documenti fondamentali
SLGV0250S
Millipore
Unità filtranti Cathivex®-GV (sterili)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, vented, male Luer-Lok® outlet, medical device
Sinonimo/i:
Filtro GV, filtro da siringa, filtro idrofilo
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PVC housing
PVDF membrane
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
CE compliant
hydrophilic
vented
FDA registered
medical device
Produttore/marchio commerciale
Cathivex®
Parametri
3 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
4 cm2
Volume morto
≤0.1 mL
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Volume
100 mL
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer-Lok® outlet
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le unità filtranti Cathivex®-GV (sterili) sono dispositivi medici utilizzabili come filtri in linea per sterilizzare soluzioni acquose da somministrare per via endovenosa nella cura diretta dei pazienti e nell′allestimento di preparazioni galeniche.
Applicazioni
Rimuove particelle, contaminazione microbica e bolle d′aria nella filtrazione sterilizzante di soluzioni acquose a base di vitamine, farmaci e altre soluzioni cliniche per infusione endovenosa, là dove è necessario o preferibile ricorrere alla ventilazione e a membrane a ridotto adsorbimento proteico
Caratteristiche e vantaggi
  • Solo monouso
  • Sterili
  • Apirogeni e atossici
  • Filtri a membrana con pori da 0,22 µm sigillati in un contenitore di polivinilcloruro (PVC) con raccordo in ingresso Luer-Lok® femmina e raccordo in uscita Luer-Lok® maschio
  • Nella campana del contenitore comprendono un filtro idrofobo da 0,03 µm che, sfiatando l′aria introdotta a monte della membrana, evita che essa venga ostruita da bolle d'aria
  • Dotati di marchio CE e registrati presso la FDA
Altre note
Questi dispositivi sono destinati esclusivamente all′impiego da parte di personale medico e/o di laboratorio qualificato.
Note legali
CATHIVEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany