Documenti
SLLG025SS
Millipore
Filtri da siringa Millex®, PTFE idrofilo
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-LG, Filtri da siringa, PTFE, 0,2 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiali
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
ethylene oxide treated
sterile
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
holdup volume< 0.1 mL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Parametri
125 mL/min water flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
75 psig max. inlet pressure
tecniche
sterile filtration: suitable
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
4 cm2
housing diam.
28 mm
inlet to outlet H
26 mm
Volume
100 mL
Matrice
Biopore
Dimensione pori
0.2 μm
input
organic solvent(s)
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
L′unità Millex-LG sterile da 13 millimetri (mm) è un filtro da siringa specifico per la sterilizzazione di soluzioni acquose o di solventi (eluati di colonne, additivi per colture tissutali, campioni HPLC, ecc.) in aliquote da 10 mL in volume. L'unità monouso resistente ai solventi Millex-LG utilizza la membrana in PTFE idrofilo da 0,2 μm. L′unità filtrante Millex-LG è utilizzabile come filtro da siringa per la sterilizzazione o l'ultrapurificazione delle soluzioni.
Applicazioni
I filtri Millex-LG da 0,20 μm sono stati utilizzati:
  • nella preparazione di composti in dimetilsolfossido anidro (DMSO) per esperimenti in vitro
  • come filtro resistente ai solventi organici per la preparazione di una soluzione sterile di perclorato di 3,3′-diottadecilossacarbocianina (DiO) in etanolo
  • per la rimozione di aggregati lipidici nella preparazione di piccole vescicole unilamellari (SUV)
Note legali
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Noriko Kashima et al.
Biogerontology, 13(3), 337-344 (2012-04-10)
Methods for quantitative oral administration of various substances to Caenorhabditis elegans are needed. Previously, we succeeded in oral administration of hydrophilic substances using liposomes. However, an adequate system for delivery of hydrophobic chemicals was not available. In this study, we
Aaron M Joffe et al.
Nature protocols, 15(7), 2230-2246 (2020-06-21)
Macrophage phagocytosis can be triggered by diverse receptor-ligand interactions to clear pathogens and dead cells from a host. Many ways of assaying phagocytosis exist that utilize a variety of phagocytic targets with different combinations of receptor-ligand interactions, making comparisons difficult.
Danchen Wu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(1), 1447-1464 (2020-01-10)
Mitochondrial fission is important in physiological processes, including coordination of mitochondrial and nuclear division during mitosis, and pathologic processes, such as the production of reactive oxygen species (ROS) during cardiac ischemia-reperfusion injury (IR). Mitochondrial fission is mainly mediated by dynamin-related