SCC067
Linea cellulare mastocitaria umana HMC-1.1
Human
Sinonimo/i:
HMC-1 cell line
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Linea cellulare mastocitaria umana HMC-1.1, HMC-1.1 human mast cell line is a variant subline of the HMC-1 cell line and possesses the V560G KIT mutation.
Origine biologica
human
Livello qualitativo
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
1. Nilsson, G, et al. (1994) Phenotypic Characterization of the Human Mast-Cell Line HMC-1. Scand. J. Immunol 39: 489-498.
2. Sundstrom, M, et al. (2003) Functional and phenotypic studies of two variants of a human mast cell line with a distinct set of mutations in the c-kit proto-oncogene. Immunology 108: 89-97.
3. Furitsu, T, et al. (1993) Identification of mutations in the coding sequence of the proto-oncogene c-kit in a human mast cell leukemia cell line causing ligand-independent activation of c-kit product. J. Clin. Invest. 92(4): 1736-4.
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Infiammazione & immunologia
Cancro
Qualità
• La negatività delle cellule ai virus HPV-16, HPV-18, epatite A, B, C e HIV-1 e 2 è testata mediante PCR.
• Le cellule non sono contaminate da micoplasma.
• Per verificare l′identità univoca della linea cellulare, si esegue la genotipizzazione di ogni lotto di cellule tramite analisi delle STR.
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2