Documenti fondamentali
QTUMMPKIX
Milli-Q
Kit: Cartuccia Quantum® IX & filtro Millipak®
Kit with Millipak® 40 Express Filter, For use with Milli-Q® water purification systems.
Sinonimo/i:
Kit: Cartuccia Quantum® IX & filtro finale Millipak® 40 Express
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
NACRES:
JA.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PVDF filter
polypropylene and polyethylene cartridge
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Millipak®
Quantum®
Compatibilità
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Synthesis
Descrizione generale
Il kit è costituito da una cartuccia Quantum® IX e un filtro finale Millipak® 40.
La cartuccia per il trattamento finale Quantum® IX contiene una combinazione di terreni di purificazione attentamente selezionati per rimuovere tracce di contaminanti che influiscono su specifiche applicazioni.
La cartuccia è realizzata a partire da polipropilene e polietilene, adatti alla produzione di acqua ultrapura e con i requisiti per bassi livelli di estraibili organici e ionici.
Il filtro Millipak® 40 produce acqua priva di particolato e batteri per soddisfare i criteri rigorosi delle applicazioni scientifiche.
Applicazioni
Il kit contiene resine Organex e Ionex per la rimozione di tracce di composti organici e ioni.
Caratteristiche e vantaggi
  • La cartuccia per il trattamento finale Quantum® IX è stata progettata per rimuovere dall′acqua ultrapura tracce di composti organici e ioni
  • il filtro Millipak® 40 è realizzato con membrane Durapore® PVDF, che offrono portate e rese elevate, bassi livelli di estraibili e ampia compatibilità chimica.
  • Fa da supporto alla membrana un disco rigido in plastica con canali che garantiscono un elevato flusso dell′acqua e resistenza alle variazioni di pressione senza il rischio di rottura della membrana.
  • I filtri a membrana Millipak® utilizzano un tipo di disco unico nel suo genere, ben impilato, che riduce al minimo il volume di ingombro e lo spargimento di particelle.
  • Il filtro Millipak® 40 si collega all′uscita del punto di rilascio dell′acqua, come i POD dei sistemi di purificazione dell′acqua Milli-Q.®.
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Organismi trattenuti: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione
  • Applicazioni: analisi generali di laboratorio
  • Uso previsto: purificazione dell′acqua
  • Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm. Consultare la sezione “Come usare il sistema” nella guida all′uso dell′apparecchiatura (fornita col sistema)
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  7. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  8. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  9. If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
    1 answer
    1. It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
      Helpful?
  10. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.