Documenti fondamentali
SYPK0SIX2
Milli-Q
Cartuccia di purificazione SynergyPak® 2
SynergyPak® Purification Cartridge
For Synergy® systems to produce ultrapure water from DI (deionized) water feed
Sinonimo/i:
Cartuccia di purificazione SynergyPak ®
Scegli un formato
1 EA
CHF 787.00
CHF 787.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 787.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
CHF 787.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
resin (Electronic Grade Ion-Exchange Resin)
Livello qualitativo
Caratteristiche
can remove trace contaminants
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
SynergyPak®
Resistività
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Compatibilità
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia di purificazione SynergyPak®è progettata per produrre acqua ultrapura da acqua di alimentazione Milli-DI® o DI (priva di particelle).
La cartuccia include tutte le principali tecnologie di purificazione per la rimozione dei contaminanti ionici e organici così da produrre acqua della qualità necessaria per le vostre applicazioni.
La cartuccia va sostituita periodicamente durante la manutenzione del sistema.
Ideata per l′uso con i sistemi di purificazione dell'acqua ultrapura Synergy®.
Applicazioni
La cartuccia rimuove i contaminanti ionici dall'acqua fino a livello di tracce.
Caratteristiche e vantaggi
  • Sostituzione facile e rapida
  • Utilizza carbone attivo, scambio ionico e filtrazione di profondità.
Note legali
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGYPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. What would be the most sustainable way to discard of a used Synergy Pak.
    1 answer
    1. Due to the complexity of waste characterization and disposal regulations between regions and various potential uses of any given material, it is not possible to provide specific waste disposal guidance.
      We recommend contacting your facility's environmental resource, environmental consultant, or waste disposal contractor for more specific guidance.
      Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we are all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus.
      Helpful?
  3. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  7. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  8. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  9. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  10. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review