MPGP02001
Filtro Millipak® Express 20
0.22 µm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, For use with Direct-Q®, Synergy® and Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Synthesis / Gradient systems
Sinonimo/i:
Filtro Millipak Express
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone filter
styrene-acrylonitrile (SAN) housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
removal of particulates and bacteria
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Millipak®
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Compatibilità
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- L′unità è progettata come barriera sicura ed efficiente nei confronti di particelle e batteri.
- I pori conici della membrana assicurano portate elevate con pressioni differenziali basse.
- La membrana, il materiale dell′alloggiamento e i processi produttivi sono stati scelti in modo da ridurre al minimo il rilascio di estraibili organici e inorganici.
- La membrana è supportata da un disco in plastica rigida con canali che assicurano un flusso dell′acqua abbondante e un'elevata resistenza agli sbalzi di pressione senza rischi di rottura della membrana stessa.
- Si collega all′uscita del punto di erogazione dell′acqua, come le unità POD dei sistemi di purificazione Milli-Q®.
- La campana di protezione evita la contaminazione dell'acqua da parte dei batteri aerodispersi durante l′erogazione.
- Manutenzione senza problemi: il filtro viene installato e sostituito facilmente.
- Non sterile. Fornita sigillata ermeticamente, completa di Certificato di Qualità.
Altre note
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione
- Applicazione: analisi generali di laboratorio
- Uso previsto: purificazione dell′acqua
- Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm. Consultare la sezione “Impiego del sistema” nel manuale d′uso (disponibile nella chiavetta USB fornita col sistema)
- Indicazioni per la conservazione: Conservare in luogo asciutto
- Dichiarazione sullo smaltimento: Smaltire in conformità con i regolamenti vigenti nazionali, regionali e locali.