Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti
PTRP12H48
Millipore
Inserti sospesi Millicell® per piastre di coltura a 12 pozzetti
pore size 1.0 μm, clear PET membrane, diam. 12 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinonimo/i:
Polyethylene Terephthalate hanging cell culture insert, cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.13
Materiali
clear PET membrane
polystyrene housing
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Caratteristiche
2x106 pores/cm2
Confezionamento
pack of 48 ea
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
Parametri
37 °C max. temp.
tecniche
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
immunocytochemistry: suitable
Altezza
15.5 mm
Diametro
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
Volume di lavoro inserto
0.4 mL
Misura
12 wells
Area superficiale
1.1 cm2
Colore
clear membrane
transparent membrane
Dimensione pori
1.0 μm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Gli inserti sospesi Millicell® per colture cellulari con membrana in polietilentereftalato (PET) sono ideali per la crescita e la differenziazione di diversi tipi di cellule. Questo inserto, confezionato singolarmente per garantirne la sterilità, ha una membrana con pori della dimensione di 1,0 μm e si adatta alla maggior parte delle piastre per coltura tissutale in plastica a 12 pozzetti.
Nelle piastre per coltura tissutale in plastica, le cellule hanno accesso al terreno di coltura solo dal lato apicale, ma negli inserti Millicell® esse possono accedere ai nutrienti sia dal lato apicale, sia da quello basolaterale. Di conseguenza, la crescita, la struttura e la funzionalità delle cellule riproducono meglio ciò che accade in vivo.
Il design flangiato dell’inserto ne permette la sospensione all'interno del pozzetto della piastra di coltura, garantendo l'accesso al monostrato cellulare da entrambi i lati. Gli spazi tra i tre bracci sporgenti facilitano il pipettaggio tra l'esterno dell'inserto e il pozzetto della piastra di coltura.
In sostituzione di MCRP12H48
Applicazioni
  • Proliferazione cellulare
  • Recettori cellulari di superficie
  • Co-colture
  • Crescita di cellule epiteliali
  • Strati feeder
  • Rivelazione in fluorescenza / immunoistochimica
  • Fertilizzazione in vitro
  • Tossicologia in vitro
  • Adesione microbica
  • Microscopia a contrasto di fase
  • Secrezione polarizzata di proteine
  • Captazione polarizzata
  • Trasporto/Permeabilità
Confezionamento
Confezionati in blister singoli
Altre note
Per il volume dei terreni raccomandato, vedere la guida all′uso.
Note legali
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
How to set up barrier formation and permeability assays using cell culture inserts and TEER measurements.
Contenuto correlato
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.