Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
material
clear PET membrane, polystyrene housing
sterility
γ-irradiated
feature
2x106 pores/cm2 (pore density)
packaging
pack of 48 ea (individually blister packaged)
manufacturer/tradename
Millicell®
parameter
37 °C max. temp.
technique(s)
cell attachment: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell differentiation: suitable, immunocytochemistry: suitable
H
15.5 mm
diam.
24 mm
insert maximum volume
4 mL
insert working volume
2 mL
size
6 wells
surface area
4.5 cm2
color
clear membrane, transparent membrane
pore size
1.0 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Nelle piastre per coltura tissutale in plastica, le cellule hanno accesso al terreno di coltura solo dal lato apicale, ma negli inserti Millicell® esse possono accedere ai nutrienti sia dal lato apicale, sia da quello basolaterale. Di conseguenza, la crescita, la struttura e la funzionalità delle cellule riproducono meglio ciò che accade in vivo.
Il design flangiato dell’inserto ne permette la sospensione all'interno del pozzetto della piastra di coltura, garantendo l'accesso al monostrato cellulare da entrambi i lati. Gli spazi tra i tre bracci sporgenti facilitano il pipettaggio tra l'esterno dell'inserto e il pozzetto della piastra di coltura.
In sostituzione di MCRP06H48
Application
- Proliferazione cellulare
- Recettori cellulari di superficie
- Co-colture
- Crescita di cellule epiteliali
- Strati feeder
- Rivelazione in fluorescenza / immunoistochimica
- Fertilizzazione in vitro Tossicologia in vitro
- Adesione microbica
- Microscopia a contrasto di fase
- Secrezione polarizzata di proteine
- Captazione polarizzata
- Trasporto/Permeabilità
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 1.0 μm, clear PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, γ-irradiated | description pore size 0.4 μm, translucent PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, γ-irradiated | description pore size 0.4 μm, clear PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, γ-irradiated | description pore size 8.0 μm, translucent PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, γ-irradiated |
| manufacturer/tradename Millicell® | manufacturer/tradename Millicell® | manufacturer/tradename Millicell® | manufacturer/tradename Millicell® |
| pore size 1.0 μm | pore size 0.4 μm | pore size 0.4 μm | pore size 8.0 μm |
| sterility γ-irradiated | sterility γ-irradiated | sterility γ-irradiated | sterility γ-irradiated |
| binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface |
| material polystyrene housing, clear PET membrane | material polystyrene housing, translucent PET membrane | material clear PET membrane, polystyrene housing | material translucent PET membrane, polystyrene housing |
| size 6 wells | size 6 wells | size 6 wells | size 6 wells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inserti sospesi Millicell® per piastre di coltura a 6 pozzetti
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?