Documenti
PICM03050
Millipore
Inserti da appoggio Millicell® per colture cellulari
pore size 0.4 μm, diam. 30 mm, transparent PTFE membrane, hydrophilic, H 13 mm, size 6 wells, sterile
Sinonimo/i:
Inserti per colture cellulari, Inserti per colture di tessuti, Inserto per colture cellulari Millicell, 30 mm, PTFE idrofilo, 0.4 µm, Inserto permeabile per coltura, Piastra per la coltura di tessuti
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiali
polystyrene
transparent PTFE membrane
Livello qualitativo
Sterilità
ethylene oxide treated
sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 50
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
Parametri
50 °C max. temp.
tecniche
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
Altezza
13 mm
Diametro
30 mm
Superficie filtrante
4.2 cm2
Misura
6 wells
Area superficiale
4.2 cm2
Volume d’esercizio
1.5 mL
Colore
transparent, when wetted
Matrice
Biopore
Dimensione pori
0.4 μm pore size
Tipo di binding
low binding surface
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: piastra a 6 pozzetti, membrana con pori da 0,4μm
Con gli inserti Millicell® , le cellule adese o in sospensione sono in contatto col terreno sia nella porzione apicale che in quella basolaterale. La crescita, struttura e la funzione delle cellule sono così in condizioni più simili a quelle presenti in vivo. Inoltre gli inserti Millicell® consentono di studiare entrambi i lati del monostrato cellulare.
Inserti sollevati Millicell:®
- favoriscono la crescita cellulare e forniscono un'eccezionale opportunità per l′analisi delle cellule
Tipo di membrana:
membrana Biopore (PTFE idrofilo)
- assicurano un basso legame proteico, la visualizzazione delle cellule in vivo e sono adatti per applicazioni di immunofluorescenza
Applicazioni
Adesione cellulare, crescita cellulare, differenziamento cellulare, immunocitochimica
Applicazioni
Categoria di ricerca
Colture Cellulari
Inserto idrofilo per colture cellulari in PTFE, con pori da 0,4 µm usato in piastre a 6 pozzetti per studi di adesione cellulare, coltura cellulare, differenziamento, analisi in fluorescenza & basso legame proteico.
Confezionamento
Confezionato individualmente in blister
Note legali
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
CB1 receptors and post-ischemic brain damage: Studies on the toxic and neuroprotective effects of cannabinoids in rat organotypic hippocampal slices.
Landucci, Elisa, et al.
Neuropharmacology, 60, 674-682 (2011)
Synapse elimination in olivo-cerebellar explants occurs during a critical period and leaves an indelible trace in Purkinje cells.
Letellier, Mathieu, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106, 14102-14107 (2009)
Daniela Buonvicino et al.
British journal of pharmacology, 177(14), 3342-3356 (2020-03-22)
Drugs able to counteract progressive multiple sclerosis (MS) represent a largely unmet therapeutic need. Even though the pathogenesis of disease evolution is still obscure, accumulating evidence indicates that mitochondrial dysfunction plays a causative role in neurodegeneration and axonopathy in progressive
Preparation of organotypic hippocampal slice cultures: interface method.
De Simoni, Anna and Yu, Lily M Y
Nature Protocols, 1, 1439-1445 (2006)
Andrea S Cupp et al.
Biology of reproduction, 68(6), 2033-2037 (2003-02-28)
The first morphological event after initiation of male sex determination is seminiferous cord formation in the embryonic testis. Cord formation requires migration of pre-peritubular myoid cells from the adjacent mesonephros. The embryonic Sertoli cells are the first testicular cells to
Protocolli
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.