Documenti
PIHP01250
Millipore
Inserti da appoggio Millicell® per colture cellulari
pore size 0.4 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, size 24 wells, sterile
Sinonimo/i:
Inserto per colture cellulari Millicell, 12 mm, policarbonato, 0,4 µm, inserti per colture cellulari, inserto per coltura tissutale, inserto permeabile per coltura, piastra per la coltura tissutale
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiali
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Caratteristiche
hydrophilic
100x106 pores/cm2 (pore density)
Confezionamento
pack of 50
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
Parametri
50 °C max. temp.
tecniche
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Altezza
10.5 mm
Diametro
12 mm
Misura
24 wells
Area superficiale
0.6 cm2
Volume d’esercizio
0.6 mL
Colore
translucent
Matrice
Isopore
Dimensione pori
0.4 μm pore size
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: Piastra a 24 pozzetti con pori da 0,4 μm
Con inserti Millicell®, le cellule adese o in sospensione possono accedere al terreno sia dall′alto che a livello basale laterale. Crescita cellulare, struttura e funzione imitano più da vicino quello che accade in vivo. Inoltre, gli inserti Millicell® permettono di studiare entrambi i lati del monostrato cellulare.
Inserti fissi Millicell®:
- Promuove un′eccellente crescita cellulare e fornisce un′opportunità eccezionale per gli studi sulle cellule
Tipo di membrana:
Membrana Isopore (policarbonato)
- Per la crescita di cellule adesione-dipendenti senza matrice
Applicazioni
Adesione cellulare, crescita cellulare, differenziazione cellulare, immunocitochimica
Note legali
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Susanne Elisabeth Pors et al.
Molecular human reproduction, 26(5), 301-311 (2020-03-24)
In vitro activation of resting ovarian follicles, with the use of mechanical stress and/or pharmacological compounds, is an emerging and novel approach for infertility treatment. The aim of this study was to assess the sphingolipid, sphingosine-1-phosphate (S1P), as a potential
Peiying Tian et al.
Cell biology international, 44(8), 1681-1690 (2020-04-14)
Ghrelin-O-acyltransferase (GOAT) is a membrane-bound enzyme that attaches eight-carbon octanoate to a serine residue in ghrelin and thereby acylates inactive ghrelin to produce active ghrelin. In this study, we investigated the function of GOAT in the intestinal mucosal barrier. The
Articoli
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Protocolli
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Vedi tutto
Contenuto correlato
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.