Documenti
PI8P01250
Millipore
Inserti da appoggio Millicell® per colture cellulari
pore size 8.0 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, size 24 wells, sterile
Sinonimo/i:
inserti per colture cellulari, inserti permeabili per colture, inserto per colture di tessuti, piastra per colture di tessuti
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiali
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Caratteristiche
0.1x106 pores/cm2 (pore density)
Confezionamento
pack of 50
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
Parametri
50 °C max. temp.
tecniche
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
cell migration: suitable
Altezza
10 mm
Diametro
12 mm
Area membrana
0.6 cm2
Misura
24 wells
Volume d’esercizio
0.6 mL
Colore
translucent
Matrice
Isopore
Dimensione pori
8.0 μm pore size
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Con gli inserti Millicell®, le cellule adese o in sospensione sono in contatto col terreno sia nella porzione apicale sia in quella basolaterale. Crescita, struttura e funzionalità cellulare simulano più fedelmente ciò che accade in vivo. Inoltre, gli inserti Millicell® permettono di studiare entrambi i lati del monostrato cellulare.
Note legali
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Vedi tutto