Documenti
PPHH04700
Millipore
Filtri a membrana in polipropilene
0.45 µm, 47 mm, hydrophilic, polypropylene
Sinonimo/i:
Hydrophilic Polypropylene membrane filter, PFAS testing
About This Item
Codice UNSPSC:
41104921
NACRES:
NB.24
Materiali
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
1 h at 90 °C
Diam. filtro
47 mm
Spessore
190 μm ± 50 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Dimensione pori
0.45 μm pore size
>40 % porosity
Punto di bolla
>9.0 psi, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri Millipore in polipropilene sono prodotti a partire da polipropilene vergine al 100%. Come materiale per membrane il polipropilene si caratterizza per basso tenore di estraibili, stabilità termica elevata, flussi di liquido relativamente rapidi e un′ampia compatibilità chimica per la filtrazione di fasi mobili, la comune filtrazione di solventi acquosi e solventi organici/aggressivi, la chiarificazione e la prefiltrazione.
Applicazioni
  • Chiarificazione di soluzioni acquose e di soluzioni organiche
  • Filtrazioni generiche
  • Filtrazione della fase mobile per HPLC/LC-MS
  • Chiarifica di acidi e di basi
  • Filtrazione di campioni di PFAS
Caratteristiche e vantaggi
  • Basso livello di estraibili
  • Elevata stabilità termica
  • Ampia compatibilità chimica
  • Portate elevate
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Dati e unità filtranti raccomandate per le analisi dei PFAS con una versione modificata del metodo EPA 1633.
Prendete visione dei dati sugli estraibili fluorurati, il recupero e i prodotti consigliati per la filtrazione per l’analisi dei PFAS mediante il metodo EPA 537.1 modificato.
Vedi tutto