Documenti fondamentali
SX0001300
Millipore
Portafiltri Swinnex
Swinnex Filter Holder, 13mm
Sinonimo/i:
Polypropylene filter holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
polypropylene device
silicone gasket
silicone seal
Livello qualitativo
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
Produttore/marchio commerciale
Swinnex®
Parametri
121 °C max. temp.
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
tecniche
pressure filtration: suitable
Lunghezza
3.5 cm
Diametro
1.7 cm
Diam. filtro
13 mm
Superficie filtrante
0.7 cm2
Diam. prefiltro
10 mm , thick depth prefilter
Dimensione pori
0.1 μm nominal pore size
0.5 μm nominal pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Sterifil Aseptic System
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Crea il filtro da siringa che preferisci. I portafiltri Swinnex offrono la massima flessibilità e permettono di selezionare il tipo di membrana e il diametro più indicati per le applicazioni desiderate. Per la filtrazione sterile, i portafiltri Swinnex possono essere passati in autoclave senza rimuovere la membrana. I portafiltri Swinnex consentono l′ultrapurificazione e la sterilizzazione di piccoli volumi di liquidi dispensati da una siringa e possono inoltre essere installati in linea per filtrare volumi maggiori.
Caratteristiche e vantaggi:
•Disponibili in tre misure per soddisfare diversi volumi di processo
•Autoclavabili con il filtro in sede per scopi di filtrazione sterile
SX0001300 Portafiltri Swinnex, 13 mm
SX0002500 Portafiltri Swinnex, 25 mm
SX0004700 Portafiltri Swinnex, 47 mm
Ricambi
SX0001301 Guarnizioni in silicone per portafiltri Swinnex da 13 mm
SX0002501 Guarnizioni in silicone per portafiltri Swinnex da 25 mm
XX2702510 Schermo di supporto, 25 mm, polipropilene
XX1104715 Schermo di supporto, 47 mm, polipropilene
XX1104707 O-ring (5-329) per portafiltri Swinnex da 47 mm, silicone
SX0004701 O-ring della base per portafiltri Swinnex da 47 mm, silicone
SX00047RK Kit ricambi per portafiltri Swinnex da 47 mm
Applicazioni
Portafiltri Swinnex, 13mm
Principio
Pressione
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Autoclavabile con filtro in sede
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
SWINNEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Dati e prodotti di filtrazione raccomandati per il metodo OTM-45 per il monitoraggio di composti PFAS nell’aria.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Dati e unità filtranti raccomandate per le analisi dei PFAS con una versione modificata del metodo EPA 1633.
Vedi tutto