PPHH02500
Polypropylene membrane filter
0.45 µm, 25 mm, hydrophilic, polypropylene
Sinonimo/i:
Hydrophilic Polypropylene membrane filter, PFAS testing
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
1 h at 90 °C
Diam. filtro
25 mm
Spessore
190 μm ± 50 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Dimensione pori
0.45 μm pore size
>40 % porosity
Punto di bolla
>9.0 psi, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
- Clarification of aqueous and organic solutions
- General filtration
- HPLC/LC-MS mobile phase filtration
- Clarifying acids and bases
- PFAS Sample filtration
Caratteristiche e vantaggi
- Low extractables
- Broad thermal stability
- Broad chemical compatibility
- Fast liquid flow rates
Prodotti correlati
Articoli
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Dati e unità filtranti raccomandate per le analisi dei PFAS con una versione modificata del metodo EPA 1633.
Prendete visione dei dati sugli estraibili fluorurati, il recupero e i prodotti consigliati per la filtrazione per l’analisi dei PFAS mediante il metodo EPA 537.1 modificato.