PPTG02500
Polypropylene membrane filter
0.2 µm, 25 mm, hydrophobic, polypropylene
Sinonimo/i:
Hydrophobic, Polypropylene cut disc membrane filter, Air monitoring filter
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
>0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical)
1 h at 90 °C
Diam. filtro
25 mm
Spessore
200 μm ± 50 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Dimensione pori
0.2 μm pore size
>40 % porosity
Punto di bolla
>4 psi, air with methanol at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Clarification organic solutions and solvent
- General filtration
- HPLC/LC-MS mobile phase filtration
- Clarifying acids and bases
- FAS sample filtration
Caratteristiche e vantaggi
Filters have high dirt-holding capacity
Prodotti correlati
Articoli
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Dati e unità filtranti raccomandate per le analisi dei PFAS con una versione modificata del metodo EPA 1633.
Prendete visione dei dati sugli estraibili fluorurati, il recupero e i prodotti consigliati per la filtrazione per l’analisi dei PFAS mediante il metodo EPA 537.1 modificato.