Documenti
AN3H04700
Millipore
Prefiltro in polipropilene, idrofobico, 30 µm, 47 mm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in polipropilene con pori da 30,0 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Descrizione
This is a 30.0 µm pore size polypropylene prefilter constructed of 100% virgin polypropylene media. This filter is ideally suited for general clarifying & prefiltration applications including solvents, deionized water & bioburden reduction.
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
Diam. filtro
47 mm
Spessore
150 μm
Dimensione pori
30.0 μm pore size
72 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: AN3H
Applicazioni
Chiarifica di soluzioni acquose e di soluzioni organiche
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismo
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: comuni filtrazioni da laboratorio
  • Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per intrappolare i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.