OP180
Anti-Noxa Mouse mAb (114C307)
liquid, clone 114C307, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Noxa Antibody, Mouse Anti-Noxa, Noxa Detection Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
114C307, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PMAIP1(5366)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1-2 g/ml, chemiluminescence)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Normal mouse serum
RL-7 cell lysate
Altre note
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1