Documenti fondamentali
MSHAWGM48
Millipore
Monitor MicropreSure®
0.45 μm white gridded MCE membrane filter, bulk packaging, suitable for solid cultivation, pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE), white filter, suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Sinonimo/i:
Unità filtrante MicropreSure®, Per determinazioni della carica microbica e analisi dell’acqua mediante filtrazione
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
cellulose support (pad)
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
Livello qualitativo
agenzia
EP, USP, JP
Descrizione
packed
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
MicropreSURE®
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
9.1 cm2
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type sport drink
sample type wine
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type cider
sample type food(s)
sample type dairy
Compatibilità
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
for use with MicropreSURE® System
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il monitor MicropreSure® Millipore è un sistema chiuso per il campionamento e la filtrazione di liquidi; esso minimizza il rischio di falsi positivi dovuti a contaminazioni accidentali durante il campionamento negli ambienti di produzione. Può filtrare grandi volumi sia immediatamente che lentamente, in un arco di tempo più lungo. Concepito per il campionamento di serbatoi o di linee di produzione pressurizzate Il dispositivo MicropreSure® resiste a pressioni fino a 3 bar. I campioni liquidi vengono filtrati attraverso la membrana microporosa dell′unità MicropreSure®; al termine della filtrazione, ingresso e uscita del dispositivo vengono sigillati, per evitare qualunque rischio di contaminazione durante il trasferimento al laboratorio. Il dispositivo può essere posto direttamente a incubare aggiungendo il brodo di coltura opportuno per la conta microbica. La membrana quadrettata bianca è realizzata in esteri misti di cellulosa (MCE), ha un diametro di 47 mm e grado di filtrazione 0,45 μm.
Applicazioni
Il dispositivo di campionamento MicropreSure® Millipore è usato per la determinazione della carica microbica e per l′analisi dell′acqua con il metodo della filtrazione. È un dispositivo di campionamento e coltura pronto all′uso per analisi in process di acqua in bottiglia, vino, birra e bibite.
Caratteristiche e vantaggi
  • Sistema chiuso per un campionamento accurato
  • Raccolta del campione in process e analisi microbiologica simultanea rapide ed affidabili
  • Tratta anche grandi volumi
  • Campionamento in continuo o in discontinuo
  • Nessun bisogno di assemblaggio o sterilizzazione
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing