Documenti
MSHABGT48
Millipore
Campionatore in linea MicropreSure®
0.45 μm black gridded MCE membrane filter, single packaging, suitable for liquid cultivation
Sinonimo/i:
Unità filtrante MicropreSure®, Per determinazioni della carica microbica e analisi dell’acqua mediante filtrazione
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
Materiali
black filter
gridded filter
high-density polyethylene support
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
Livello qualitativo
Descrizione
packed
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Produttore/marchio commerciale
MicropreSURE®
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
9.1 cm2
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type dairy
sample type cider
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type food(s)
sample type soft drink
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il campionatore MicropreSure® Millipore è un sistema chiuso per il campionamento e la filtrazione di liquidi; esso minimizza il rischio di falsi positivi dovuti a contaminazioni accidentali durante il campionamento negli ambienti di produzione. Permettono di filtrare volumi elevati in una volta sola o lentamente, su periodi di tempo prolungati. Concepito per il campionamento di serbatoi o di linee di produzione pressurizzate. Il dispositivo MicropreSure® resiste a pressioni fino a 3 bar. I campioni liquidi vengono filtrati attraverso la membrana microporosa presente nel dispositivo MicropreSure®; al termine della filtrazione, ingresso e uscita del dispositivo vengono sigillati, per evitare qualunque rischio di contaminazione durante il trasferimento al laboratorio. Si può accedere alla membrana in modo semplice, rimuovendo il coperchio del dispositivo MicropreSure®, per poi trasferirla sul terreno di coltura per l'incubazione e la conta microbica. La membrana, nera, quadrettata, con diametro di 47 mm e grado di filtrazione di 0,45 μm, è realizzata in esteri misti di cellulosa (MCE).
Applicazioni
Il campionatore MicropreSure® Millipore trova applicazione nella determinazione della carica microbica e nell′analisi dell′acqua con il metodo della filtrazione su membrana. È un dispositivo di campionamento pronto all'uso idoneo per i controlli in corso di fabbricazione di acqua di grado farmaceutico, acque municipali, acque in bottiglia, vino, birra e bibite.
Caratteristiche e vantaggi
  • Sistema chiuso per un campionamento accurato
  • Raccolta del campione e analisi microbiologiche rapide ed affidabili in corso di processo.
  • Tratta anche grandi volumi
  • Campionamento in continuo o in discontinuo
  • Nessun bisogno di assemblaggio o sterilizzazione
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing