MSHAWGS48
Campionatore MicropreSure®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE), white filter, suitable for (suitable for solid cultivation)
Sinonimo/i:
Unità filtrante MicropreSure®, Per determinazioni della carica microbica e analisi dell’acqua mediante filtrazione
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
gridded filter
high-density polyethylene support
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
Livello qualitativo
agenzia
EP, USP, JP
Sterilità
sterile
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
MicropreSURE®
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
9.1 cm2
Matrice
MF-Millipore™
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type wine
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type dairy
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type cider
Compatibilità
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with MicropreSURE® System
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Costruzione chiusa per un campionamento accurato
- Rapido e sicuro per raccogliere dati di processo e analisi microbiologiche.
- Analizza volumi più grandi
- Campionamento da lotti o continuo
- Nessun bisogno di manipolazioni o sterilizzazioni
WGK 3
Protocolli
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing